Få mere at vide
4-n-Propylacetophenone, TRC
Artikelnummer. 30420674
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30420674 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83225050G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-n-Propylacetophenone
CAS 2932-65-2
Molecular Formula C11H14O
Quantity 50 g
Synonym 1-(4-Propylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-propylbenzene, 4'-Propylacetophenone, Methyl 4-propylphenyl ketone, NSC 172873, p-Propylacetophenone, p-n-Propylacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCCc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name 1-(4-propylphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Formula Weight 162.1045
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.