Specifications
| Melting Point | 248°C |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Beilstein | 18,V,1,444 |
| Specific Rotation Condition | −64° (20°C c=1,pyridine,24h) |
| Specific Rotation | -64 |
| Solubility Information | Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in dmf,pyridine,moderately soluble in ethanol,dmso |
| Formula Weight | 338.31 |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?