Learn More
Melford MUG
Product Code. 30018522
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
100mg
1g
250mg
25g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30018522
Marca: Melford M659000.1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Fluorescent substrate for β-D-Glucuronidase (GUS) encoded by the gusA gene isolated from E.
Fluorescent substrate for β-D-Glucuronidase (GUS) encoded by the gusA gene isolated from E. coli. Fluorescence assay allows quantitation of GUS activity in protein extracts at peak excitation of 365 nm (UV) and a peak emission of 455 nm (blue).
Especificaciones
Quantity 100 mg
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado