Learn More
4-Methylumbelliferyl-alpha-L-iduronide Sodium Salt, Synthetic, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific ProductsSpezifikation
Spezifikation
| CAS | 89157-94-8 |
| Physical Form | Powder |
| Quantity | 5 mg |
| Packaging | Plastic Bottle |
| Synonym | 4-methyl-2-oxo-2 h-1-benzopyran-7-yl alpha-l-idopyranosiduronic acid monosodium salt |
| Molecular Weight (g/mol) | 375.285 |
| Chemical Name or Material | 4-Methylumbelliferyl-alpha-L-iduronide Sodium Salt |
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?