Learn More
(4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 10437232
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 10437232
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC20209CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 342405-27-0
Molecular Formula C12H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 200.241
MDL Number MFCD02682074
InChI Key LXJHDOHHZSZIMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl methanol, 5-pyrimidinemethanol,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776512
IUPAC Name (4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl)methanol
SMILES CC1=NC(=NC=C1CO)C2=CC=CC=C2
Specifications
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 200.24
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material (4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato