Description
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Specifications
Spécification
| Density | 0.801g/mL at 25°C |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | (CH3)2CHCH2COCH3 |
| Quantity | 1 L |
| UN Number | UN1245 |
| Beilstein | 605399 |
| Formula Weight | 100.16g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Chemical Name or Material | 4-Methyl-2-pentanone |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?