Learn More
4-Methoxyphenylacetyl chloride, 98%
Product Code. 11378226
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11378226
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15256.14
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
CAS: 4693-91-8 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4693-91-8
Molecular Formula C9H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 184.619
MDL Number MFCD00075474
InChI Key CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetyl chloride, 2-4-methoxyphenyl acetyl chloride, benzenacetyl chloride, 4-methoxy, benzeneacetyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxyphenylacetylchloride, p-methoxyphenyl acetyl chloride, p-methoxyphenylacetyl chloride, acmc-1aso1, 4-methoxyphenylacetylchlorid, 4-methoxybenzeneacetyl chloride
PubChem CID 2734688
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)acetyl chloride
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl
Specifications
Density 1.208
Boiling Point 143°C (10 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.54
Quantity 25 g
UN Number UN3265
Beilstein 908061
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 184.62
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Methoxyphenylacetyl chloride
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato