Learn More
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde, 95%
Artikelnummer. 15421429
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15421429 5 g 5g
15411429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15421429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64295.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 52289-54-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52289-54-0
Molecular Formula C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.177
MDL Number MFCD02261771
InChI Key WICYVKGMEJSDAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-methoxybenzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl, 2-methyl-p-anisaldehyde, 2-methyl-anisaldehyde, acmc-1aoyo, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyd, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyde, 3-furane-2-amido benzoic acid
PubChem CID 283285
IUPAC Name 4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)C=O
Tekniske data
Color Yellow
Density 1.107 g/mL
Boiling Point 262°C to 267°C (literature)
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.571
Quantity 5 g
Beilstein 1933786
Formula Weight 150.18
Percent Purity 95%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.