Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 31027-31-3 |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | Colorless to Yellow or Orange |
| Density | 1.0100g/mL |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C10H11NO |
| Linear Formula | (CH3)2CHC6H4NCO |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?