Learn More
4-Isopropylphenyl isocyanate, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10083730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10083730 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10083730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
CAS 31027-31-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Colorless to Yellow or Orange
Density 1.0100g/mL
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C10H11NO
Linear Formula (CH3)2CHC6H4NCO
Refractive Index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589nm)
MDL Number MFCD00013880
Quantity 5 g
Synonym 4-isopropylphenyl isocyanate, 4-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-isopropylbenzene, 1-isocyanato-4-isopropyl-benzene, p-isopropylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-1-methylethyl, 4-isopropyl phenylisocyanate, 4-methylethyl benzenisocyanate, p-cumenyl isocyanate, acmc-1aild
InChI Key PJVRNNRZWASOIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
IUPAC Name 1-isocyanato-4-propan-2-ylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 161.204
PubChem CID 94416
Formula Weight 161.21
Percent Purity ≥97.5%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 4-Isopropylphenyl isocyanate
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.