Learn More
4-Iodophenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10009591
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
Product Code. 10009591
Brand: Thermo Scientific Maybridge S00350DA
Request Bulk or Custom Format
Kemiska identifierare
CAS 2059-76-9
Molecular Formula C7H4INS
Molecular Weight (g/mol) 261.08
MDL Number MFCD00041091
InChI Key SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74938
IUPAC Name 1-iodo-4-isothiocyanatobenzene
SMILES IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Linear Formula IC6H4NCS
Quantity 1 g
Synonym 4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
Formula Weight 261.08
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Iodophenyl isothiocyanate
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Iodophenyl isothiocyanate
Signalord
  • Warning
Riskkategorier
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Faroangivelser
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Skyddsangivelse
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.