Learn More
4-Iodobenzaldehyde, 98+%
Product Code. 11358416
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 11358416
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17448.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 15164-44-0 | C7H5IO | 232.02 g/mol
4-Iodobenzaldehyde is used in synthesis of 4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, 5,15-dimesityl-10-(3-[2-(trimethylsilyl)ethynyi]phenyl}-20-(4-iodophenyl)porphyrin, and 5,15-dimesityl-10-[3,5-bis{2-[4-(N,N?-difluoroboryl-1,9-dimethyidipyrrin-5-yl)-phenyl]ethynyl}phenyl]-20-(4-iodophenyl)porphyrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Iodobenzaldehyde is used in synthesis of 4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, 5,15-dimesityl-10-(3-[2-(trimethylsilyl)ethynyi]phenyl}-20-(4-iodophenyl)porphyrin, and 5,15-dimesityl-10-[3,5-bis{2-[4-(N,N′-difluoroboryl-1,9-dimethyidipyrrin-5-yl)-phenyl]ethynyl}phenyl]-20-(4-iodophenyl)porphyrin.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. It is sensitive to air and light. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15164-44-0
Molecular Formula C7H5IO
Molecular Weight (g/mol) 232.02
MDL Number MFCD00039576
InChI Key NIEBHDXUIJSHSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-iodo, 4-iodo-benzaldehyde, iodobenzenecarbaldehyde, 4-iodo benzaldehyde, pubchem5349, acmc-1bpp9, intermediates-zcf02160, 4-iodobenzaldehyde, ksc181a1r
PubChem CID 96657
IUPAC Name 4-iodobenzaldehyde
SMILES IC1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Melting Point 76°C to 78°C
Quantity 1 g
Beilstein 636101
Sensitivity Air and light sensitive
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 232.02
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 4-Iodobenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt