Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11463204
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11463204
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10562.14
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 616-82-0 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Standard in chymotrypsin assays
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-82-0
Molecular Formula C7H5NO5
Molecular Weight (g/mol) 183.12
MDL Number MFCD00007119
InChI Key QRYSWXFQLFLJTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydrobenzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-benzoic acid, nhb, pubchem18981, acmc-1auqv, 3,4-nitrohydroxybenzoic acid, ksc489q0p
PubChem CID 12033
IUPAC Name 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Melting Point 182°C to 184°C
Quantity 25 g
Beilstein 2213134
Formula Weight 183.12
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt