Learn More
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 10275321 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
1g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10275321
Marke: Thermo Scientific Acros 335930010
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 18278-34-7 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18278-34-7
Molecular Formula C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
MDL Number MFCD00051964
InChI Key WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-o-anisaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxy, 4-hydroxyl-2-methoxyl benzaldehyde, 4-formyl-3-methoxyphenol, 2-formyl-5-hydroxyanisole, 4-hydroxy-2-methoxybenaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxybenzaldehdye, pubchem8130, acmc-209eju, argogel-mb-cho
PubChem CID 519541
IUPAC Name 4-hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(O)=CC=C1C=O
Spezifikation
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 153.0°C to 158.0°C
Color White to Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH(O)C6H3(OH)OCH3
Quantity 1 g
Solubility Information Solubility in water: practically insoluble in water (20°C)
Formula Weight 152.15
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt