Learn More
4-Fluorobenzyl isocyanate, 98%
Product Code. 10155900 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10155900
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 319300010
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 132740-43-3 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132740-43-3
Molecular Formula C8H6FNO
Molecular Weight (g/mol) 151.14
MDL Number MFCD00673062
InChI Key HHSIWJYERNCLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzyl isocyanate, 1-fluoro-4-isocyanatomethyl benzene, 4-fluorobenzylisocyanate, 4-fluorophenyl methanisocyanate, 4-fluorobezylisocyanate, acmc-1c0to, intermediates-zcf02017, 4-fluoro benzyl isocyanate, 4-fluorophenyl methyl isocyanate
PubChem CID 2733376
IUPAC Name 1-fluoro-4-(isocyanatomethyl)benzene
SMILES FC1=CC=C(CN=C=O)C=C1
Spécification
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Colorless
Density 1.1860g/mL
Boiling Point 211.0°C
Flash Point 93°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula FC6H4CH2NCO
Refractive Index 1.5040 to 1.5060
Quantity 1 g
Specific Gravity 1.186
Formula Weight 151.15
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 4-Fluorobenzyl isocyanate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis