Learn More
4-Fluoro-o-xylene, 98%
Código de producto. p-7024072
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11493787
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18253.06
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 452-64-2 | C8H9F | 124.158 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 452-64-2
Molecular Formula C8H9F
Molecular Weight (g/mol) 124.158
MDL Number MFCD00039217
InChI Key WYHBENDEZDFJNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-fluorobenzene, 3,4-dimethylfluorobenzene, 4-fluoro-1,2-xylene, 1-fluoro-3,4-dimethylbenzene, benzene, 4-fluoro-1,2-dimethyl, o-xylene, 4-fluoro, pubchem14118, acmc-1afww, 3,4-dimethyl fluorobenzene
PubChem CID 253306
IUPAC Name 4-fluoro-1,2-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)C
Especificaciones
Density 1
Boiling Point 148°C to 149°C
Quantity 5 g
Odor Aromatic
Refractive Index 1.4815
UN Number UN1993
Beilstein 1856457
Formula Weight 124.16
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Fluoro-o-xylene
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado