Learn More
4-Fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 M in 2-MeTHF, Thermo Scientific™
Product Code. 15471366
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Unit Size:
100mL
Product Code. 15471366
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54585.AE
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 82297-89-0
Molecular Formula C7H6BrFMg
MDL Number MFCD00075303
Quantity 100 mL
UN Number UN2924
Sensitivity Air and moisture sensitive
Synonym 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, olsgdqispracfy-uhfffaoysa-m, bromo 4-fluoro-3-methylphenyl magnesium, 3-methyl-4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-fluoro-3-methylphenyl magnesium bromide, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, grignard reagent
InChI Key OLSGDQISPRACFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC([Mg]Br)=CC=C1F
IUPAC Name magnesium;1-fluoro-2-methylbenzene-4-ide;bromide
Molecular Weight (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778169
Formula Weight 213.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.50M in 2-MeTHF
Chemical Name or Material 4-Fluoro-3-methylphenylmagnesium bromide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato