Learn More
(4-Chlorophenylsulfonyl)acetone, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 11422647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11422647 1 g 1g
11432647 5 g 5g
11442647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11422647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14858.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5000-48-6
Molecular Formula C9H9ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 232.68
MDL Number MFCD00018663
InChI Key BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
PubChem CID 521269
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)sulfonylpropan-2-one
SMILES CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Melting Point 78°C to 82°C
Quantity 1 g
Beilstein 2051464
Formula Weight 232.69
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material (4-Chlorophenylsulfonyl)acetone
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.