Learn More
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde, 98%
Product Code. 11354078
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11354078
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041365.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
CAS: 5527-95-7 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5527-95-7
Molecular Formula C7H4ClFO
Molecular Weight (g/mol) 158.556
MDL Number MFCD00143288
InChI Key AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, 4-chloro-3-fluorobenz-aldehyde, 4-chloro-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1412, acmc-1amt7, ksc494a8n, 4-chloro-3-fluoro benzaldehyde, azmdwrptdcifrd-uhfffaoysa
PubChem CID 2724985
IUPAC Name 4-chloro-3-fluorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)Cl
Especificaciones
Melting Point 46°C to 48°C
Color White
Flash Point 96°C (206°F)
Quantity 1 g
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 158.56
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado