Learn More
4-Bromophenylacetic Acid, TRC
Product Code. 30336503
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30336503
Marke: Toronto Research Chemicals TRCB686450100G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material (4-Bromophenyl)acetic Acid
CAS 1878-68-8
Molecular Formula C8 H7 Br O2
Quantity 100 g
Synonym Benzeneacetic acid, 4-bromo-, Acetic acid, (p-bromophenyl)- (7CI,8CI), 4-Bromobenzeneacetic acid, (4-Bromophenyl)acetic acid, (p-Bromophenyl)acetic acid, 2-(4-Bromophenyl)acetic acid, NSC 14358, 4-Bromophenylacetic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
IUPAC Name 2-(4-bromophenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 215.04
Formula Weight 213.9629
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt