Learn More
4-Bromobenzyl mercaptan, 98%
Code produit 15483437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15483437 250 mg 250mg
11441150 1 g 1g
11451150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15483437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26299.MD
 Restricted Item
Estimated Shipment: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 19552-10-4 | C7H7BrS | 203.097 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19552-10-4
Molecular Formula C7H7BrS
Molecular Weight (g/mol) 203.097
MDL Number MFCD03701566
InChI Key CUCKXDPCCYHFMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzyl mercaptan, 4-bromophenyl methanethiol, 4-bromobenzylmercaptan, 4-bromophenyl methane-1-thiol, acmc-20ammu, pubchem6868, 4-bromo-a-toluenethiol, 4-bromo-, a-toluenethiol, 4-bromo-alpha-toluenethiol
PubChem CID 271218
IUPAC Name (4-bromophenyl)methanethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1CS)Br
Spécification
Melting Point 26°C to 30°C
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.617
Quantity 250 mg
UN Number UN2811
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 203.1
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Bromobenzyl mercaptan
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.