Learn More
4-Bromobenzyl mercaptan, 98%
Product Code. 11441150
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 11441150
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26299.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19552-10-4 | C7H7BrS | 203.097 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19552-10-4
Molecular Formula C7H7BrS
Molecular Weight (g/mol) 203.097
MDL Number MFCD03701566
InChI Key CUCKXDPCCYHFMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzyl mercaptan, 4-bromophenyl methanethiol, 4-bromobenzylmercaptan, 4-bromophenyl methane-1-thiol, acmc-20ammu, pubchem6868, 4-bromo-a-toluenethiol, 4-bromo-, a-toluenethiol, 4-bromo-alpha-toluenethiol
PubChem CID 271218
IUPAC Name (4-bromophenyl)methanethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1CS)Br
Specifications
Melting Point 26°C to 30°C
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.617
Quantity 1 g
UN Number UN2811
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 203.1
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Bromobenzyl mercaptan
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt