Learn More
4-Bromobenzoic-d4 Acid, CDN
Product Code. 30315856
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
0.5 g
Unit Size:
0.25g
0.5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30315856
Brand: CDN CDND62930.5G
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-Bromobenzoic Acid-D4
CAS 787624-24-2
Molecular Formula C7 D4 H Br O2
Quantity 0.5 g
Synonym Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-bromo- (9 CI), 4-Bromobenzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-Bromobenzoic-d4 Acid, 4-Bromobenzoic Acid-d4, 4-Bromobenzoic Acid-D4, p-Bromobenzoic Acid-d4
InChI Formula InChI=1 S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1Br
IUPAC Name 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 205.0421
Formula Weight 203.9724 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.