Få mere at vide
4-Bromobenzaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30346429
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30346429 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68032550G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-Bromobenzaldehyde
CAS 1122-91-4
Molecular Formula C7H5BrO
Quantity 50 g
Synonym 1-Bromo-4-formylbenzene, 4-Formyl-1-bromobenzene, 4-Formylbromobenzene, 4-Formylphenyl Bromide, NSC 21638, p-Bromobenzaldehyde, p-Formylbromobenzene
InChI Formula InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMILES Brc1ccc(C=O)cc1
IUPAC Name 4-bromobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 185.02
Formula Weight 183.9524
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.