Learn More
4-Bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15462796
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15462796
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H56605.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 346721-67-3
Molecular Formula C14H13BrClNO4S
Molecular Weight (g/mol) 406.675
MDL Number MFCD00588020
InChI Key WBKSJEMNFRXWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzene-1-sulfonamide, cambridge id 5268579, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-bis methyloxy phenyl benzenesulfonamide
PubChem CID 1048928
IUPAC Name 4-bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide
SMILES COC1=CC(=C(C=C1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)OC)Cl
Specifica
Quantity 250 mg
Formula Weight 406.67
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato