Learn More
4-Bromo-2-methylbenzoic acid, 97%
Product Code. 15559343 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 15559343
Brand: Thermo Scientific Acros 443400250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68837-59-2 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68837-59-2
Molecular Formula C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.05
InChI Key RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-o-toluic acid, 4-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-methyl, synquest 2721-9-x6, 4-bromo-2-methylbenz, 4-bromo-2-methylbenzoicacid, pubchem4029, 5-bromo-2-carboxytoluene, acmc-1baz5
PubChem CID 99570
IUPAC Name 4-bromo-2-methylbenzoic acid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)C(=O)O
Specifications
Melting Point 182.0°C to 184.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Quantity 25 g
Formula Weight 215.05
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
Signal Word
  • Danger
Hazard Category
  • Acute toxicity Category 3
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H301-Toxic if swallowed.
Conseils de prudence
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis