Learn More
4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11352407
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11352407 1 g 1g
11362407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11352407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10038.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Air and moisture sensitive. Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139768-71-1
Molecular Formula C14H11NOS
Molecular Weight (g/mol) 241.308
MDL Number MFCD00041095
InChI Key OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxyphenyl isothiocyanate, 4-benzyloxyphenylisothiocyanate, 1-benzyloxy-4-isothiocyanatobenzene, 4-phenylmethoxy benzenisothiocyanate, acmc-20amoj, 4-benzyloxyisothiocyanate, 4-phenylmethoxyphenylisothiocyanate, 4-benzyloxy phenyl isothiocyanate, 4-phenylmethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxy-benzene
PubChem CID 2735503
IUPAC Name 1-isothiocyanato-4-phenylmethoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)N=C=S
Spécification
Melting Point 62°C to 65°C
Quantity 1 g
UN Number UN2923
Beilstein 3298091
Sensitivity Moisture sensitive
Solubility Information Hydrolyzes in water.
Formula Weight 241.31
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.