Learn More
4-Benzylaniline, 98%
Product Code. 11359885
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11359885
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L19873.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1135-12-2 | C13H13N | 183.254 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1135-12-2
Molecular Formula C13H13N
Molecular Weight (g/mol) 183.254
MDL Number MFCD00047861
InChI Key WDTRNCFZFQIWLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminodiphenylmethane, benzenamine, 4-phenylmethyl, 4-benzyl-phenylamine, 4-benzylbenzenamine, 4-benzylphenylamine, 4-benzylaniline, hcl, 4-benzyl aniline, 4-benzyl-aniline, #, p-aminodiphenylmethan
PubChem CID 136914
IUPAC Name 4-benzylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Melting Point 35°C to 38°C
Boiling Point 142°C to 144°C (1 mmHg)
Quantity 1 g
Beilstein 2208463
Formula Weight 183.25
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Benzylaniline
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis