Learn More
4-[Benzyl(4-methoxybenzyl)sulfamoyl]benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15460206
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15460206
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52917.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 913835-95-7
Molecular Formula C21H22BNO5S
Molecular Weight (g/mol) 411.279
MDL Number MFCD08689526
InChI Key KVYLYENGQVBOPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-benzyl-n-4-methoxybenzyl sulfamoyl phenyl boronic acid, 4-n-benzyl-n-4-methoxybenzyl sulfamoyl phenylboronic acid, 4-n-benzyl-n-4-methoxybenzyl sulphamoyl benzeneboronic acid, 4-benzyl 4-methoxyphenyl methyl sulfamoyl phenylboronic acid, acmc-209rag, 4-n-benzyl-n-4-methoxybenzyl-sulfamoyl phenyl boronic acid, 4-benzyl 4-methoxyphenyl methyl sulfamoyl phenyl boronic acid, boronicacid, b-4-4-methoxyphenyl methyl phenylmethyl amino sulfonyl phenyl, boronicacid,b-4-4-methoxyphenyl methyl phenylmethyl amino sulfonyl phenyl
PubChem CID 44119361
IUPAC Name [4-[benzyl-[(4-methoxyphenyl)methyl]sulfamoyl]phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=C(C=C3)OC)(O)O
Specifications
Melting Point 95°C to 98°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 411.28
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-[Benzyl(4-methoxybenzyl)sulfamoyl]benzeneboronic acid
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis