Learn More
4-Aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, tech. 90%
Codice prodotto. 11368525
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11368525
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L11965.14
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 2491-71-6 | C12H10N3NaO3S | 299.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2491-71-6
Molecular Formula C12H10N3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 299.28
MDL Number MFCD00035564
InChI Key FIXVWFINKCQNFG-UHFFFAOYSA-M
Synonym yellow rfs, 11648 yellow, acid yellow fwa, new yellow gmf, 4-aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, hexacol yellow rfs, c.i. food yellow 6, monosodium salt, sodium 4'-aminoazobenzene-4-sulphonate, yellow r.i.s., unii-z452e7h2u8
PubChem CID 23691997
IUPAC Name sodium;4-[(4-aminophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Quantity 25 g
Beilstein 8098548
Sensitivity Very Hygroscopic
Formula Weight 299.29
Percent Purity 90%
Grade Technical
Chemical Name or Material 4-Aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato