missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline, 98%

Product Code. 11449540
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11449540

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50355.03

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 243666-11-7 | C10H7F3N2 | 212.175 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 243666-11-7
Molecular Formula C10H7F3N2
Molecular Weight (g/mol) 212.175
MDL Number MFCD00269411
InChI Key QZOOIAOULGJTJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-7-trifluoromethyl quinoline, 7-trifluoromethyl quinolin-4-amine, 4-amino-7-trifluoromethylquinoline, 7-trifluoromethyl-4-quinolylamine, acmc-1capy, 4-amino-7-trifluromethyl quinoline, 7-trifluoromethyl-quinolin-4-ylamine, 4-quinolinamine,7-trifluoromethyl, 4-amino-7-trifluoromethoxylquinoline, 7-trifluoromethyl-4-quinolinamine
PubChem CID 2735960
IUPAC Name 7-(trifluoromethyl)quinolin-4-amine
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1C(F)(F)F)N

Specifications

Quantity 1 g
Formula Weight 212.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato