Få mere at vide
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile, 97%
Artikelnummer. 15419517
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15419517 5 g 5g
15429517 250 mg 250mg
15409517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15419517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52776.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 94741-70-5 | C5H3BrN4 | 199.011 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94741-70-5
Molecular Formula C5H3BrN4
Molecular Weight (g/mol) 199.011
MDL Number MFCD00173661
InChI Key CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-bromo-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-bromo-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-bromo, 4-azanyl-2-bromanyl-pyrimidine-5-carbonitrile, 2-bromo-4-amino-5-cyanopyrimidine, acmc-209xix, 4-amino-2-bromo-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
PubChem CID 2735285
IUPAC Name 4-amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Br)N)C#N
Tekniske data
Melting Point 254°C (decomposition)
Quantity 5 g
Formula Weight 199.01
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.