Learn More
4-Acetylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 4-Acetylbenzoic Acid |
| CAS | 586-89-0 |
| Molecular Formula | C9 H8 O3 |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | 4-Acetylbenzoic Acid, p-Acetyl-benzoic Acid, 4-(1-Oxoethyl)benzoic acid, 4-Carboxyacetophenone, NSC 16644, p-Acetylbenzoic acid, p-Carboxyacetophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 4-acetylbenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight | 164.0473 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?