Learn More
4-Acetyl-2-chloropyridine, 97%
Product Code. 15416467
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Code produit. 15416467
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33619.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 23794-15-2 | C7H6ClNO | 155.581 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23794-15-2
Molecular Formula C7H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 155.581
MDL Number MFCD07699406
InChI Key ZJCGPQZERFBGSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-chloro-4-acetylpyridine, 4-acetyl-2-chloropyridine, 1-2-chloropyridine-4-yl ethanone, 1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl, 1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone
PubChem CID 13145255
IUPAC Name 1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=NC=C1)Cl
Spécification
Melting Point 37°C to 40°C
Quantity 1 g
UN Number UN2811
Formula Weight 155.58
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Acetyl-2-chloropyridine
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis