missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Difluoro-2-methoxyaniline, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. p-7030733
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 15434167

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H31575.03

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1017779-71-3
Molecular Formula C7H7F2NO
Molecular Weight (g/mol) 159.14
MDL Number MFCD09832387
InChI Key JGCKFBTYRYSVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoro-2-methoxy-phenylamine, 4,5-difluoro-2-methoxybenzenamine, 4,5-difluoro-2-methoxyphenylamine, 4,5-difluoro-2-methoxyaniline, jrd
PubChem CID 20111960
IUPAC Name 4,5-difluoro-2-methoxyaniline
SMILES COC1=CC(F)=C(F)C=C1N

Spezifikation

Refractive Index 1.5185
Quantity 1 g
UN Number UN2810
Sensitivity Air sensitive
Formula Weight 159.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt