Få mere at vide
4,5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2,3-dihydropyridazin-3-one, 97%, Thermo Scientific™
Produktkode 10374222
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
10374222 1 g 1g
10487602 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10374222 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' BTB07813DA
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 33098-21-4
Molecular Formula C11H8Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 255.098
MDL Number MFCD00135290
InChI Key OWPCMQKRJFNLHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone,4,5-dichloro-2-4-methylphenyl, 4,5-dichloro-2-p-tolyl-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2-hydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-p-tolyl pyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl pyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2,3-dihydropyridazin-3one
PubChem CID 2774757
IUPAC Name 4,5-dichloro-2-(4-methylphenyl)pyridazin-3-one
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C(=C(C=N2)Cl)Cl
Tekniske data
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 1 g
Formula Weight 255.1
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4, 5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2, 3-dihydropyridazin-3-one
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.