Learn More
4-(4-Morpholinyl)benzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15428558
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15428558 5 g 5g
15418558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15428558 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61963.06
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10282-31-2
Molecular Formula C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
MDL Number MFCD00100115
InChI Key ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 394808
IUPAC Name 4-morpholin-4-ylbenzonitrile
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Melting Point 85°C
Color White to Brown
Quantity 5 g
UN Number UN3439
Synonym 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 188.23
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Solid
Chemical Name or Material 4-(4-Morpholinyl)benzonitrile
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.