Learn More
4-(4-Morpholinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 15445867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15445867 5 g 5g
15438305 250 mg 250mg
15435867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15445867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33081.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
As pharmaceutical intermediate.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78335-26-9
Molecular Formula C11H13F3N2O
Molecular Weight (g/mol) 246.233
MDL Number MFCD01436021
InChI Key DZEZKCZKDBIQSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholin-4-yl-2-trifluoromethyl aniline, 4-morpholin-4-yl-2-trifluoromethyl-phenylamine, 4-morpholino-2-trifluoromethyl aniline, 4-4-morpholinyl-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl-2-trifluoromethyl
PubChem CID 822225
IUPAC Name 4-morpholin-4-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1COCCN1C2=CC(=C(C=C2)N)C(F)(F)F
Spécification
Quantity 5 g
Formula Weight 246.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(4-Morpholinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.