Learn More
4,4'-Difluorobenzhydrol, 98+%
Product Code. 11436957
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11436957
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14370.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 365-24-2 | C13H10F2O | 220.219 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 365-24-2
Molecular Formula C13H10F2O
Molecular Weight (g/mol) 220.219
MDL Number MFCD00000357
InChI Key WCTZPQWLFWZYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzhydrol, bis 4-fluorophenyl methanol, bis-4-fluorophenyl-methanol, 4,4'-difluorobenzhydryl alcohol, bis 4-fluorophenyl methan-1-ol, 4,4'-diflurobenzylmethanol, pubchem14058, 4,4'-diflourobenzhydrol, 4,4'-difluoro benzhydrol, 4,4'-difluoro-benzhydrol
PubChem CID 123049
IUPAC Name bis(4-fluorophenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)O)F
Specifica
Melting Point 45°C to 49°C
Boiling Point 142°C to 144°C (3 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Quantity 5 g
Beilstein 2332258
Formula Weight 220.22
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 4,4'-Difluorobenzhydrol
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato