Learn More
4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine, 97%
Codice prodotto. 11490093
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11490093 5 g 5g
11480093 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11490093 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A12137.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 39512-49-7 | C11H15Cl2NO | 248.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39512-49-7
Molecular Formula C11H15Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 248.15
MDL Number MFCD00006001
InChI Key PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Melting Point 137°C to 141°C
Quantity 5 g
Beilstein 165923
IUPAC Name hydrogen 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol chloride
Formula Weight 211.69
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4- (4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.