Learn More
4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-3880468
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 10758655
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC62810DA
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Kemiske identifikatorer
CAS 1017781-60-0
Molecular Formula C7H9BrN2OS
Molecular Weight (g/mol) 249.126
MDL Number MFCD09607696
InChI Key XPFAGXZWVZAYCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromothiazol-2-yl morpholine, 4-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-4-bromo-thiazol-2-yl-morpholine, acmc-2097ww, 4-bromo-2-morpholinothiazole, morpholine,4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-bromo-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 43811042
IUPAC Name 4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine
SMILES C1COCCN1C2=NC(=CS2)Br
Tekniske data
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 249.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)morpholine
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.