Få mere at vide
Få mere at vide
AEBSF Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-benzenesulfonyl Fluoride HCl, White Powder, Fisher BioReagents
Beskrivelse
- Irreverisble serine protease inhibitor
- Inhibits proteases like trypsin, chymotrypsin, kallikrein, plasmin, and thrombin
- Acts as Sulfonyl fluoride that reacts with hydroxy group of the active site serine residue
- More soluble and less toxic
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 175°C |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Pass Test |
| Assay Percent Range | ≥97 % |
| Packaging | Amber Glass |
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 239.7 |
| Percent Purity | 97% min. |
| Physical Form | Powder or Solid |
| Chemical Name or Material | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?