Få mere at vide
4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone, TRC
Produktkode 30370486
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30370486 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30370486 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD44591050MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone
CAS 102748-42-4
Molecular Formula C11 H8 F2 O2
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H8F2O2/c1-6-9(5-15-11(6)14)8-3-2-7(12)4-10(8)13/h2-4H,5H2,1H3
SMILES CC1=C(COC1=O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC Name 3-(2,4-difluorophenyl)-4-methyl-2H-furan-5-one
Molecular Weight (g/mol) 210.177
Formula Weight 210.049
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.