Learn More
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 186.21 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde |
Product Title
Individuate un'opportunità di miglioramento?