Learn More
3M™ Versaflo™ M-300 Series PAPR Accessory, Forehead Seal
Código de producto. 15740078 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
For Use With (Equipment):
M-300 Series Hardhats and M-400 Series Helmets
Tamaño de la unidad:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. For Use With (Equipment) Tamaño de la unidad
15740078 M-300 Series Hardhats and M-400 Series Helmets Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15740078 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100063941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00€
    42.17€ / Pack of 1
    Save 19.83€
    31% Off
Estimated Shipment: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Forehead seal is a replacement part for Versaflo™ M-300 Series hardhats.
  • 3M Catalog# M-354
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gray
Disposable Reusable
Product Type Forehead Seal
For Use With (Application) Cleaning, Electrical, Facility Maintenance, Painting, Sanding, Welding
For Use With (Equipment) M-300 Series Hardhats and M-400 Series Helmets
Model M-354
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.