Learn More
Greiner Bio-One 384-well F-Bottom Polystyrene Microplates
Description
- Non-Pyrogenic
- Material: Polystyrene
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Traced way back to production through defined LOT number system
- Well-to-well spacing: 4.5mm
Certifications
DIN ISO 9001
Spécification
Spécification
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 16 x 24 |
| Color | Black |
| Material | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Sterility | Sterile |
| Surface Treatment | FLUOTRAC 600 |
| Well Shape | Flat Bottom (F-well) |
| Quantity | 40/Cs. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?