Learn More
Econix™ Bio-bins™ Yellow Paper Based Non-Sharps Infectious Clinical Waste Containers for Incineration Only
Tous les produits Econix Produits
Description
- 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
- Comes fold-flat for easy storage
- Rigid, leakproof construction
- Leakproof, built-in lid
- Built-in absorbent Mat
- UN 3291 approved
Spécification
Spécification
| Capacity (Metric) | 50 L |
| Certifications/Compliance | UN3291 |
| Closure Type | Temporary and Permanent |
| Capacity (English) | 11 gal. |
| Color | Yellow |
| Disposable | Single-use |
| Height (Metric) | 785 mm open, 540 mm closed |
| Length (Metric) | 310 mm |
| Quantity | 8 Pk. |
| Stackable | Yes, when closed |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?