Learn More
3-Thiopheneacetonitrile, 98%
Product Code. 11435173
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11435173
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12805.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13781-53-8 | C6H5NS | 123.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13781-53-8
Molecular Formula C6H5NS
Molecular Weight (g/mol) 123.17
MDL Number MFCD00005471
InChI Key GWZCLMWEJWPFFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiopheneacetonitrile, thiophene-3-acetonitrile, 2-thiophen-3-yl acetonitrile, 3-thienylacetonitrile, 3-cyanomethylthiophene, 3-thiophene acetonitrile, thien-3-ylacetonitrile, 2-3-thienyl acetonitrile, thiophen-3-acetonitrile, 2-3-thienyl ethanenitrile
PubChem CID 83730
IUPAC Name 2-thiophen-3-ylacetonitrile
SMILES N#CCC1=CSC=C1
Specifications
Density 1.08
Boiling Point 240°C to 242°C
Flash Point 119°C (246°F)
Refractive Index 1.543
Quantity 5 g
UN Number UN3276
Beilstein 107774
Formula Weight 123.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Thiopheneacetonitrile
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis