Läs mer
Läs mer
Bochem™ 3-Prong Retort Clamp
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Size (Metric) Grip:
0 to 120 mm
0 to 80 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- Stainless Steel
- 3-prong
- Silicone coated fingers
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stainless Steel (18/10) |
| Diameter (Metric) | 12 mm |
| Length (Metric) | 190 mm |
| Size (Metric) Grip | 0 to 80 mm |
| Jaw Type | 3-Prong |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering