Learn More
(R,S)-N-Acetyl-S-(2-hydroxy-3-methyl-3-buten-1-yl)-L-cysteine +(R,S)-N-Acetyl-S-[1-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propen-1-yl)-L-cysteine (Mixture), TRC
Product Code. 30324891
Click to view available options
Quantity:
25 mg
250 mg
Unit Size:
250mg
25mg
Product Code. 30324891
Brand: Toronto Research Chemicals TRCA179020250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material (R,S)-N-Acetyl-S-(2-hydroxy-3-methyl-3-buten-1-yl)-L-cysteine + (R,S)-N-Acetyl-S-(1-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propen-1-yl)-L-cysteine (Mixture)
Molecular Formula C10H17NO4S . C10 H17 N O3 S
Synonym (R,S)-N-Acetyl-S-(2-hydroxy-3-methyl-3-buten-1-yl)-L-cysteine +(R,S)-N-Acetyl-S-[1-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-propen-1-yl)-L-cysteine(Mixture)
InChI Formula InChI=1S/2C10H17NO4S/c1-6(2)9(4-12)16-5-8(10(14)15)11-7(3)13;1-6(2)9(13)5-16-4-8(10(14)15)11-7(3)12/h8-9,12H,1,4-5H2,2-3H3,(H,11,13)(H,14,15);8-9,13H,1,4-5H2,2-3H3,(H,11,12)(H,14,15)/t2*8-,9?/m00/s1
SMILES C=C(C(CSC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O)O)C.C=C(C(SC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O)CO)C
IUPAC Name N-acetyl-S-(1-hydroxy-3-methylbut-3-en-2-yl)-L-cysteine-+-N-acetyl-S-(2-hydroxy-3-methylbut-3-en-1-yl)-L-cysteine
Molecular Weight (g/mol) 247.31
Quantity 250 mg
Formula Weight 247.09
Shipping Condition Room Temperature
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt