Learn More
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11490183
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11490183 5 g 5g
11480183 1 g 1g
11400193 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11490183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11375.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 22053-74-3 | C10H8OS | 176.233 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22053-74-3
Molecular Formula C10H8OS
Molecular Weight (g/mol) 176.233
MDL Number MFCD00052307
InChI Key DRZGHNXLEQHVHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxaldehyde, 3-methylbenzo b thiophene-2-carbaldehyde, 3-methyl-benzo b thiophene-2-carbaldehyde, pubchem7453, acmc-20an0e, 3-methylthianaphthene-2-carboxaldehyde, 3-methyl-2-benzothiophenecarboxaldehyde, 3-methyl benzo b thiophene-2-carbaldehyde, 3-methylbenzo b thiophene-2 carboxaldehyde
PubChem CID 519918
IUPAC Name 3-methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
SMILES CC1=C(SC2=CC=CC=C12)C=O
Tekniske data
Melting Point 88°C to 90°C
Quantity 5 g
Beilstein 121582
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 176.24
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.